Learn More
epi-Lactose, TRC
Codice prodotto. 30137009
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137009 25 mg 25mg
17988324 10 mg 10mg
17909464 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137009 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL11410025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50468-56-9
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.3
Sinonimo 4-O-β-D-galactopyranosyl-D-mannose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-mannose, Epilactose;
IUPAC Name (2S,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2C(O)[C@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Epilactose
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9+,10-,11-,12+/m1/s1
Peso formulazione 342.12
Percent Purity >95%