Learn More
Epicamphor, TRC
Codice prodotto. 30380098
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380098 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380098 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE88299025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Epicamphor
CAS 10292-98-5
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C10 H16 O
Quantità 25 mg
Sinonimo Epicamphor
InChI Formula InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)6-8(7)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H](C(=O)C1)C2(C)C
IUPAC Name (1S,4S)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 152.233
Peso formulazione 152.12
Percent Purity >95