Learn More
Epicamphor, TRC
Codice prodotto. 30382938
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382938 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30382938 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE8829905MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Epicamphor
CAS 10292-98-5
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C10 H16 O
Quantità 5 mg
Sinonimo Epicamphor
InChI Formula InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)6-8(7)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H](C(=O)C1)C2(C)C
IUPAC Name (1S,4S)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 152.233
Peso formulazione 152.12
Percent Purity >95