Learn More
(-)-Epicatechin gallate, MedChemExpress
Descrizione
(-)-Epicatechin gallate (Epicatechin gallate) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 7.5 μM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (-)-Epicatechin gallate |
| CAS | 1257-08-5 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H18O10 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Epicatechin gallate ECG (-)-Epicatechin 3-O-gallate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 30 mg/mL (67.82 mM) |
| SMILES | O=C(O[C@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1)C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 442.37 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only