Learn More
(-)-Epicatechin
Codice prodotto. 15453839
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mg
Dimensione della confezione:
20mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15453839 20 mg 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15453839 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61218.F+
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 490-46-0 | C15H14O6 | 290.271 g/mol
An antioxidant and natural product from green tea
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Epicatechin
CAS 490-46-0
Punto di fusione 240°dec
Colore White to Yellow
Formula molecolare C15H14O6
Numero MDL MFCD00075648
Quantità 20 mg
Beilstein 92760
Sinonimo --epicatechin, epicatechin, l-epicatechin, --epicatechol, l-acacatechin, epicatechol, l-epicatechol, 2r,3r-2-3,4-dihydroxyphenyl chroman-3,5,7-triol, -epicatechin, 2r,3r---epicatechin
Informazioni di solubilità Soluble in water or alcohol
InChI Key PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)O)O
IUPAC Name (2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol
Molecular Weight (g/mol) 290.271
PubChem CID 72276
ChEBI CHEBI:90
Peso formulazione 290.27
Forma fisica Crystalline Powder