Learn More
(-)-Epicatechin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (-)-Epicatechin |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 290.079 |
| Percent Purity | >95% |