Learn More
Epichlorhydrin 1000 ug/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30327624
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327624 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327624 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09011097ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Epichlorohydrin
CAS 106-89-8
Nomi componenti o analita Epichlorohydrin
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C3 H5 Cl O
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Epichlorhydrin
InChI Formula InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
SMILES ClCC1CO1
IUPAC Name 2-(chloromethyl)oxirane
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 92.52
Quantità 1 mL
Peso formulazione 92.0029 g/mol