Learn More
Epichlorohydrin, 99%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10787898 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10787898 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
13478578 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10787898 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430711000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-89-8 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-89-8
Formula molecolare C3H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 92.52
Numero MDL MFCD00005132
InChI Key BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide
PubChem CID 7835
ChEBI CHEBI:37144
IUPAC Name 2-(chloromethyl)oxirane
SMILES C1C(O1)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Epichlorohydrin
Punto di fusione -57.0°C
Densità 1.1800g/mL
Punti di ebollizione 115.0°C to 117.0°C
Punto d'infiammabilità 28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4365 to 1.4385
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15,3666
Gravità specifica 1.18
Informazioni di solubilità Solubility in water: 60g/l (10°C). Other solubilities: misclible with alcohol, ether, chloroform,, trichloroethylene, carbon tetrachloride, acetone, and benzene
Viscosità 1.12 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 92.52
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Epichlorohydrin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.