Specifications
| Materiale o nome chimico | Epichlorohydrin |
| Punto di fusione | -57.0°C |
| Densità | 1.1800g/mL |
| Punti di ebollizione | 115.0°C to 117.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 28°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.4365 to 1.4385 |
| Quantità | 25 mL |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Epichlorohydrin
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H331-Tossico se inalato.
- H350-Può provocare il cancro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.