Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Epigallocatechin gallate, 95%
Codice prodotto. 15224248 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15224248 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15224248 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 449010500
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 989-51-5 | C22H18O11 | 458.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Epigallocatechin gallate
CAS 989-51-5
Colore Pink to White
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C22H18O11
Numero MDL MFCD00075940
Quantità 50 mg
Indice di Merck 153573
Sinonimo =--epigallocatechin gallate, egcg, epigallocatechin gallate, epigallocatechin 3-gallate, tea catechin, epigallocatechin-3-gallate, =--epigallocatechin-3-o-gallate, teavigo, =--epigallocatechol gallate, epigallocatechin-3-monogallate
Informazioni di solubilità Solubility in water: partially soluble. Other solubilities: practically insoluble in acetone,dmso,methanol
InChI Key WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
IUPAC Name [(2R,3R)-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 458.37
PubChem CID 65064
ChEBI CHEBI:4806
Peso formulazione 458.37
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder