Learn More
Epinastine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30138113
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138113 100 mg 100mg
30135454 5 mg 5mg
30004278 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138113 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE588560100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108929-04-0
Formula molecolare C16 H15 N3 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 285.77
Sinonimo (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine hydrochloride, 1H-Dibenz[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine, 9,13b-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Alesion, Elestat, Epinastine hydrochloride, WAL 801CL
IUPAC Name (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine hydrochloride
SMILES Cl.NC1=NCC2N1c3ccccc3Cc4ccccc24
Specifica
Materiale o nome chimico Epinastine hydrochloride
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H15N3.ClH/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16;/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18);1H
Peso formulazione 285.1033