Learn More
Epinastine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472186
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 16472186
Marca: Medchem Express HYB0640
MedChemExpress Epinastine (WAL801) is an antihistamine and mast cell stabilizer. Epinastine is a potent, selective and orally-active histamine H1 receptor antagonist. Epinastine also inhibits IL-8 release and has an antiallergic action.
Epinastine (WAL801) is an antihistamine and mast cell stabilizer. Epinastine is a potent, selective and orally-active histamine H1 receptor antagonist. Epinastine also inhibits IL-8 release and has an antiallergic action.
Specifica
Materiale o nome chimico Epinastine
CAS 80012-43-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H15N3
Quantità 500 mg
Sinonimo WAL801
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (200.55 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES NC1=NCC2N1C3=CC=CC=C3CC4=CC=CC=C24
Molecular Weight (g/mol) 249.31
Peso formulazione 249.31
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.