Learn More
(-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, 98+%, ACROS Organics™
(-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, 98+%, C9H13NO3.C4H6O6, CAS Number-51-42-3, L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate, 25g, 100.0, 98.0, White to Yellow, 200-097-1, 333.29, GHS Signal Word: Danger
Marca: Acros Organics 430140050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 51-42-3 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : I
Quantità | 5g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Descrizione
(-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, 98+%, C9H13NO3.C4H6O6, CAS Number-51-42-3, L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate, 25g, 100.0, 98.0, White to Yellow, 200-097-1, 333.29, GHS Signal Word: Danger
Identificatori chimici
51-42-3 | |
333.29 | |
L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate | |
(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;4-[(1S)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol |
C9H13NO3·C4H6O6 | |
YLXIPWWIOISBDD-KZKMUFAMSA-N | |
124080922 | |
CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O |
Specifica
(-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt | |
0.5% max. | |
-20° to -24° (20°C, 589nm) (c=4, 1M HCl) | |
155.0°C | |
51-42-3 | |
100.0 | |
C9H13NO3·C4H6O6 | |
L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate | |
CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O | |
333.29 | |
333.29 | |
98+% |
Authentic | |
Glass bottle | |
White to Yellow | |
5g | |
98.0 | |
98+% | |
15,3674 | |
YLXIPWWIOISBDD-KZKMUFAMSA-N | |
(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;4-[(1S)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol | |
124080922 | |
Fine Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
- (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.