Learn More
(-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, 98+%, ACROS Organics™
(-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, 98+%, C9H13NO3.C4H6O6, CAS Number-51-42-3, L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate, 25g, 100.0, 98.0, White to Yellow, 200-097-1, 333.29, GHS Signal Word: Danger
Marca:  Acros Organics 430140250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 51-42-3 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : I
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 11936891
  • 310.00€ / 25g
In stock, pronto per la spedizione: 7
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
(-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, 98+%, C9H13NO3.C4H6O6, CAS Number-51-42-3, L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate, 25g, 100.0, 98.0, White to Yellow, 200-097-1, 333.29, GHS Signal Word: Danger
Specifica
Identificatori chimici
51-42-3
333.29
L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate
(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;4-[(1S)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol
C9H13NO3·C4H6O6
YLXIPWWIOISBDD-KZKMUFAMSA-N
124080922
CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Specifica
(-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
0.5% max.
-20° to -24° (20°C, 589nm) (c=4, 1M HCl)
155.0°C
51-42-3
100.0
C9H13NO3·C4H6O6
L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate
CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
333.29
333.29
98+%
Authentic
Glass bottle
White to Yellow
25g
98.0
98+%
15,3674
YLXIPWWIOISBDD-KZKMUFAMSA-N
(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;4-[(1S)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol
124080922
Fine Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti