Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, 98+%
Codice prodotto. 11996881 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11996881 1 g Bottiglia in vetro 1g
11926891 5 g Bottiglia in vetro 5g
11936891 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11996881 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 430140010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
(-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, CAS # 51-42-3, also known as adrenaline, is a monoamine and catecholamine hormone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, is a hormone
  • It is a monoamine and catecholamine
Applications
  • (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt is α-adrenergic and β-adrenergic receptor agonist
  • It can be used in adipose region to minimize blood loss
  • It is potentially a platelet agonist in preparation of optimal platelet aggregometry 96-well plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-42-3
Formula molecolare C13H19NO9
Molecular Weight (g/mol) 333.29
Numero MDL MFCD00035077
InChI Key YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Sinonimo L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate
PubChem CID 124080922
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 155.0°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,3674
Rotazione specifica -20° to -24° (20°C, 589nm) (c=4, 1M HCl)
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol
Peso formulazione 333.29
Percent Purity 98+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.