Learn More
Epirubicin hydrochloride
Codice prodotto. 15413189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15413189 100 mg 100mg
15403189 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15413189 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60411.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Cell-permeable anthracycline anti-tumor antibiotic | CAS: 56390-09-1 | C27H30ClNO11 | 579.983 g/mol
Cell-permeable anthracycline anti-tumor antibiotic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56390-09-1
Formula molecolare C27H30ClNO11
Molecular Weight (g/mol) 579.983
Numero MDL MFCD00941448
InChI Key MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N
Sinonimo Epiadriamycin
PubChem CID 123134690
IUPAC Name (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Epirubicin hydrochloride
Punto di fusione 185°C
Colore Red
Quantità 100 mg
Indice di Merck 14,3623
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO to 100mM, or in ethanol to 10mM
Peso formulazione 579.98
Forma fisica Solid