Learn More
Eplerenone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448438
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448438 10 mg 10mg
16434317 50 mg 50mg
16418196 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16448438 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0251
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Eplerenone (Epoxymexrenone) is a selective, competitive and oreally active aldosterone antagonist with an IC50 of 138 nM. Eplerenone has low affinity for progesterone, androgen, estrogen and glucocorticoid receptors. Eplerenone can be used for hypertension and heart failure after myocardial infarction reserch.
Eplerenone (Epoxymexrenone) is a selective, competitive and oreally active aldosterone antagonist with an IC50 of 138 nM. Eplerenone has low affinity for progesterone, androgen, estrogen and glucocorticoid receptors. Eplerenone can be used for hypertension and heart failure after myocardial infarction reserch.
Specifica
Materiale o nome chimico Eplerenone
CAS 107724-20-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H30O6
Quantità 10 mg
Sinonimo Epoxymexrenone
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (60.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC1)O[C@@]21CC[C@@]3([H])[C@]4([H])[C@H](C(OC)=O)CC5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]46[C@H](O6)C[C@@]32C)=O
Molecular Weight (g/mol) 414.49
Peso formulazione 414.49
Percent Purity 99.68%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only