Learn More
Eplerenone, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16574364 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16574364 250 mg 250mg
16564364 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16574364 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 462972500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107724-20-9
Formula molecolare C24H30O6
Molecular Weight (g/mol) 414.50
InChI Key JUKPWJGBANNWMW-VWBFHTRKSA-N
IUPAC Name methyl (1'R,2R,2'S,9'R,10'R,11'S,15'S,17'R)-2',15'-dimethyl-5,5'-dioxo-18'-oxaspiro[oxolane-2,14'-pentacyclo[8.8.0.0¹,¹⁷.0²,⁷.0¹¹,¹⁵]octadecan]-6'-ene-9'-carboxylate
SMILES COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]23O[C@@H]2C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@]22CCC(=O)O2)[C@H]13
Specifica
Materiale o nome chimico Eplerenone
Punto di fusione 242.0°C
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble.
Peso formulazione 414.49