Learn More
Eplerenone, TRC
Codice prodotto. 30382866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382866 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30382866 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE58877525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Eplerenone
CAS 107724-20-9
Formula molecolare C24 H30 O6
Quantità 25 mg
Sinonimo Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, 7-methyl ester, (7α,11α,17α), Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, methyl ester, (7α,11α,17α)- (9CI), Spiro[9,11-epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene-17(2H),2'(3'H)-furan], pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid deriv., (+)-Eplerenone, CGP 30083, Eplerenone, Epoxymexrenone, Inspra, SC 6110, SC 66110, Selara, (7α,11α,17α)-9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxopregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid γ-Lactone 7-Methyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]56CCC(=O)O6)[C@H]14
IUPAC Name methyl (4aS,4bR,5aR,6aS,7R,9aS,9bR,10R)-4a,6a-dimethyl-2,5'-dioxo-2,4,4',4a,5',5a,6,6a,8,9,9a,9b,10,11-tetradecahydro-3H,3'H-spiro[cyclopenta[7,8]phenanthro[4b,5-b]oxirene-7,2'-furan]-10-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 414.49
Peso formulazione 414.2042