Learn More
Epolamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Epolamine |
| CAS | 2955-88-6 |
| Formula molecolare | C6H13NO |
| Quantità | 100 mL |
| Sinonimo | 1-Pyrrolidineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine, 2-(1-Pyrrolidino)ethanol, 2-(1-Pyrrolidinyl)ethanol, 2-(Pyrrolidinyl)ethanol, 2-Pyrrolidinoethanol, N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine, N-(beta-Hydroxyethyl)pyrrolidine, NSC 26883 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13NO/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h8H,1-6H2 |
| SMILES | OCCN1CCCC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 115.17 |
| Peso formulazione | 115.0997 |