Learn More
Epolamine, TRC
Codice prodotto. 30385052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385052 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385052 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE58895025ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Epolamine
CAS 2955-88-6
Formula molecolare C6H13NO
Quantità 25 mL
Sinonimo 1-Pyrrolidineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine, 2-(1-Pyrrolidino)ethanol, 2-(1-Pyrrolidinyl)ethanol, 2-(Pyrrolidinyl)ethanol, 2-Pyrrolidinoethanol, N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine, N-(beta-Hydroxyethyl)pyrrolidine, NSC 26883
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h8H,1-6H2
SMILES OCCN1CCCC1
Molecular Weight (g/mol) 115.17
Peso formulazione 115.0997