Learn More
Epothilone A, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491349
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491349 1 mg 1mg
16458407 5 mg 5mg
16435718 10 mg 10mg
16433366 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16491349 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13503
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Epothilone A is a competitive inhibitor of the binding of [3H] paclitaxel to tubulin polymers, with a Ki of 0.6-1.4 μM.
Epothilone A is a competitive inhibitor of the binding of [3H] paclitaxel to tubulin polymers, with a Ki of 0.6-1.4 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Epothilone A
Forma fisica Solid
CAS 152044-53-6
Colore White
Quantità 1 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H39NO6S
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo Epo A
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (253.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C[C@H](O)C1(C)C)O[C@H](/C(C)=C/C2=CSC(C)=N2)C[C@]3([H])O[C@]3([H])CCC[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 493.66
Peso formulazione 493.66
Percent Purity 98.61%
Grado Research
Research purposes only