Learn More
Epothilone B, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493287
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493287 50 mg 50mg
16437278 10 mg 10mg
16430296 2 mg 2mg
16419797 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16493287 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17029
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Epothilone B is a microtubule stabilizer with a Ki of 0.71μM. It acts by binding to the αβ-tubulin heterodimer subunit which causes decreasing of αβ-tubulin dissociation.
Epothilone B is a microtubule stabilizer with a Ki of 0.71μM. It acts by binding to the αβ-tubulin heterodimer subunit which causes decreasing of αβ-tubulin dissociation.
Specifica
Materiale o nome chimico Epothilone B
Forma fisica Powder
CAS 152044-54-7
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H41NO6S
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo EPO 906 Patupilone
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 125 mg/mL (246.22 mM)
SMILES O=C(C[C@H](O)C1(C)C)O[C@H](/C(C)=C/C2=CSC(C)=N2)C[C@]3([H])O[C@]3(C)CCC[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 507.68
Peso formulazione 507.68
Percent Purity 98.97%
Grado Research
Research purposes only