Learn More
Epothilone D, MedChemExpress
Codice prodotto. 16466418
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16466418 10 mg 10mg
16463466 25 mg 25mg
16449007 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16466418 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15278
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Epothilone D (KOS 862) is a potent microtubule stabilizer.
Epothilone D (KOS 862) is a potent microtubule stabilizer.
Specifica
Materiale o nome chimico Epothilone D
Forma fisica Powder
CAS 189453-10-9
Colore Light Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H41NO5S
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo KOS 862
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.38 mM)
SMILES O=C(O[C@@H](C/C=C(CCC[C@@H]([C@@H]([C@H](C1=O)C)O)C)/C)/C(C)=C/C2=CSC(C)=N2)C[C@@H](C1(C)C)O
Molecular Weight (g/mol) 491.68
Peso formulazione 491.68
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only