Learn More
MedChemExpress Epoxomicin
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 554.72 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 134381-21-8 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 95.0% |
| Solubilità | DMSO : 100 mg/mL (180.27 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinonimo | BU-4061T |
| Bersaglio | Proteasome∣Apoptosis |
| Vedi altri risultati |