Learn More
MedChemExpress Epoxomicin
Codice prodotto. 16416346
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16416346 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16416346 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY13821
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Epoxomicin (BU-4061T) is an epoxyketone-containing natural product and a potent, selective and irreversible proteasome inhibitor. Epoxomicin covalently binds to the LMP7, X, MECL1, and Z catalytic subunits of the proteasome and potently inhibits primarily the chymotrypsin-like activity. Epoxomicin can cross the blood-brain barrier. Epoxomicin has strongly antitumor and anti-inflammatory activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 554.72 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 134381-21-8
Product Type Natural Products
Purezza 95.0%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (180.27 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo BU-4061T
Bersaglio Proteasome∣Apoptosis
Quantità 100 μg