Learn More
MedChemExpress Epoxomicin
Codice prodotto. 16438527
Encompass_Preferred
Click to view available options
:
5 mg
Codice prodotto. 16438527
Marca: MedChemExpress HY13821
MedChemExpress Epoxomicin (BU-4061T) is an epoxyketone-containing natural product and a potent, selective and irreversible proteasome inhibitor. Epoxomicin covalently binds to the LMP7, X, MECL1, and Z catalytic subunits of the proteasome and potently inhibits primarily the chymotrypsin-like activity. Epoxomicin can cross the blood-brain barrier. Epoxomicin has strongly antitumor and anti-inflammatory activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 554.72 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 134381-21-8
Product Type Natural Products
Purezza 95.0%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (180.27 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo BU-4061T
Bersaglio Proteasome∣Apoptosis
Quantità 5 mg
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.