Descrizione
- Epoxy-body housing resists impact.
- Ideal for general purpose lab and field applications.
- Compatible with most brands of pH meters.
- The Ag/AgCl combination reference electrodes have an impact-resistant epoxy body.
- Electrodes provide a fast, stable response and are ideal for prolonged readings.
- Gel-filled design requires virtually no maintenance.
- 127 mm L x 12 mm diameter.
- Maximum 176°F (80°C) temperature.
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC |
| Giunzione | Singolo |
| Materiale | Epoxy |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 80°C (Max.) |
| Tipo | Elettrodo pH |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used For general purpose,prolonged pH readings |
| Riferimento interno | Ag/AgCl Combination |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | 176°F (Max.) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 3.3 ft. |
| Vedi altri risultati |