Learn More
Fisherbrand™ Rack metallici a 1 pozzetto in acciaio con rivestimento epossidico
Codice prodotto. 11717285 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
11717285 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11717285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.10€
    11.57€ / pezzi 1
    Risparmia 1.53€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per riporre una singola provetta da centrifuga in verticale. Il rack in cavo di acciaio a un pozzetto Fisherbrand™ è la soluzione ideale per spazi di lavoro limitati. Il robusto cavo in acciaio con rivestimento epossidico è stampato in un singolo pozzetto con un anello a base circolare per mantenere la provetta saldamente in posizione. Completamente autoclavabile, può essere riposto in congelatore.
  • Ideali per spazi ridotti
  • Robusti portaprovette per provette da 50 ml
  • Per provette a fondo conico o sferico
  • L'anello a base circolare stampato tiene la provetta in posizione
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Assorted
Capacità Tubes (29 mm), Tubes (5 mL)
Materiale Epoxy-coated Steel
Posizioni 1
Forma Circolare
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 50 ml
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -40°C min.
Dimensioni (L x P x A) 90 x 67 x 67 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 29 mm
Product Type Rack metallici a 1 pozzetto in acciaio con rivestimento epossidico
Ripiani None
Matrice 1 x 1