Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Erogatore di nastro in rotolo multiplo in acciaio con rivestimento epossidico
Product Code. 10558861
Change view
Click to view available options
Product Type:
Erogatori di nastro
Unit Size:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Product Type Unit Size
10558861 Erogatori di nastro Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10558861 Supplier Bel-Art™ SP Scienceware™ Supplier No. H134680000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    209.23€ / pezzi 1
    Risparmia 22.77€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-03-2027
Il nastro per etichettatura Scienceware™ Write-On™ o qualsiasi nastro con nucleo con DI di 7.6 cm (3 pollici) si adatta al tamburo di questo erogatore multi-rotolo
  • Ampia superficie di scrittura, 10.2 x 15.2 cm (4 x 6 pollici) per la preparazione di etichette a nastro
  • Tagliente dentellato incorporato
  • Sono inclusi i dischi per evitare che i rotoli si incollino l'uno contro l'altro
Specifications
Product Type Erogatori di nastro
Colore Rosso
Altezza (sistema metrico) 11 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Diametro interno di 7.6 cm Nastro
Quantità 1 Ea.