Specifications
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Blue |
| Capacità | Bottle (55 mm to 60 mm) |
| Materiale | Acciaio con rivestimento epossidico |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Rectangular |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Trasporto o manipolazione di campioni |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vasi con diametro massimo di 60 mm |
| Show More |