Learn More
Fisherbrand™ Rack a rete per provette
Product Code. 11749128 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Posizioni:
15
Unit Size:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Posizioni Unit Size
11749128 15 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11749128
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Per il trasporto o la manipolazione di campioni chiusi con tappo. Il rack per provette Fisherbrand™ a rete è dotato di fondo con alloggiamenti per tenere le provette in verticale.
  • Rack in rete di acciaio con rivestimento epossidico, resistenti alle sostanze chimiche
  • Diametro dei pozzetti: 18 mm
  • Array: 3 x 5
  • Fondo con alloggiamenti
  • Autoclavabile
Specifications
Autoclavabile Sì
Colore Blue
Capacità Tubes (15 mL), Tubes (18 mm)
Materiale Acciaio con rivestimento epossidico
Posizioni 15
Forma Rectangular, Rounded Corners
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Provette e flaconi in vetro o in plastica a fondo conico, sferico o piatto
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 15 e 50 ml
Quantità 1 ciascuno
Dimensioni (L x P x A) 127 x 76 x 76 mm
Lunghezza (sistema metrico) 127 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 18 mm
Include Fondo con alloggiamenti
Product Type Rack, a rete
Ripiani 3 Tiers
Altezza (sistema metrico) 76 mm
Matrice 3 x 5
Larghezza (sistema metrico) 76 mm