Learn More
Epredia™ Epoxy Diagnostic Slides
Codice prodotto. 16389485 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
1
3
4
5
8
10
12
Colore:
Black
Blue
White
Diametro (sistema metrico):
10 mm Well
11.43 mm Well
13 mm Well
14 mm Well
5 mm Well
6 mm Well
6.7 mm Well
8 mm Well
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio pozzetti Colore Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
16389485 5 White 8 mm Well pezzi 100
10106260 3 Black 10 mm Well pezzi 100
10588681 10 Black 6.7 mm Well pezzi 100
10777371 8 Black 6 mm Well pezzi 100
13535770 1 White 13 mm Well pezzi 100
10393881 3 Black 14 mm Well pezzi 100
10484681 1 Blue 8 mm Well pezzi 100
12675187 4 Blue 8 mm Well pezzi 100
15283219 4 Blue 8 mm Well pezzi 1000
15391361 4 White 11.43 mm Well pezzi 100
10529261 12 White 5 mm Well pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 16389485 Fornitore Epredia™ N. del fornitore X1XER307W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.45€
    70.27€ / pezzi 100
    Risparmia 6.18€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
These hydrophobic coatings bind liquids applied to the wells and keeps fluids in the well area. Clean, flat and suitable for immediate use
  • Binds and keeps liquids applied to the well area
  • Provides wettable wells for staining and growing cell cultures
  • Prevents cross-contamination
  • Hydrophobic coatings are very durable and withstand the strongest stains
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Epoxy
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Diagnostic Slide
Conteggio pozzetti 5
Colore White
Diametro (sistema metrico) 8 mm Well