Learn More
Hach Lange™ Epoxy IntelliCAL PHC201 Standard Gel Filled pH Electrode
Codice prodotto. 15272588
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico)
15272588 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15272588 Fornitore Hach Lange™ N. del fornitore PHC20101
Spedizione stimata: 18-11-2026
Length: 200mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Giunzione Ceramic Pin
Materiale Epoxy
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH
Tipo di soluzione di riempimento Non-refillable gel
Da utilizzare con (apparecchiatura) HQd series Laboratory and Portable meters
Include Intellical PHC201 Standard pH probe, calibration certificate, and Basic User Manual.
Sonda Standard
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 80°C
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema metrico) 12 mm