Learn More
Gilac™ Epoxy Trolley for 170 L Large Volume Semicircular Container
Codice prodotto. 17948591
Cambia vista
Click to view available options
Capacità portata carico (sistema metrico):
100 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità portata carico (sistema metrico) Dimensione della confezione
17948591 100 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17948591 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G194799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    843.16€
    555.89€ / pezzi 1
    Risparmia 287.27€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Epoxy Trolley for 170 L Large Volume Semicircular Container makes it easier to work at breast height.
  • Trolley equipped with 125 mm diameter PA wheels (2 fixed wheels and 2 pivoting with brakes).
Specifica
Tipo Trolley
Capacità Large Volume Containers
Capacità portata carico (sistema metrico) 100 kg
Materiale Phenolic, Melamine
Diametro delle ruote (sistema metrico) 125 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 170 L Large Volume Semicircular Container