Learn More
Eppendorf™ 5804/5810 Series 40 x 15mL Fixed-angle Rotor
Available with 24 or 48 steel sleeves
820.00€ - 1145.00€
Specifica
Tipo | Fixed Angle Rotor |
---|---|
Capacità | 4 x 15 mL |
RCF max | 5,050 x g |
Velocità max | 5,500 rpm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 5804/5810 Centrifuge |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12856243
|
Eppendorf™
5820771003 |
24 Steel sleeves |
820.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12846243
|
Eppendorf™
5820772000 |
48 Steel sleeves |
1145.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Capacity: 0.6L
- Max. speed/RCF: 5,500rpm/5,050 x g
Specifica
Fixed Angle Rotor | |
5,050 x g | |
5804/5810 Centrifuge |
4 x 15 mL | |
5,500 rpm |