Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuges 5804 R and 5810 R
Codice prodotto. 12846213 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
20 x 5 ml
24 x 15 mL
4 x 250 ml
40 x 15 mL
48 x 1.5/2 ml
6 x 15/50 mL
Tipo:
Aerosol-tight Rotor
Fixed Angle Rotor
Rotor
Rotore a cestello oscillante
Rotore ad angolo fisso
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Tipo Dimensione della confezione
12846213 4 x 250 ml Rotore a cestello oscillante Pezzo
12886233 48 x 1.5/2 ml Rotore ad angolo fisso Pezzo
15118364 20 x 5 ml Rotore ad angolo fisso Pezzo
10733912 6 x 15/50 mL Aerosol-tight Rotor Pezzo
12856243 24 x 15 mL Fixed Angle Rotor Pezzo
12846243 40 x 15 mL Rotor Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12846213 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5804746007
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Eppendorf Rotor for Centrifuges 5804 R and 5810 R-precision meets power. Customize your centrifugation with varied capacities and speeds. Accessorize with versatile buckets and adaptors for efficient sample processing. Ideal for high-performance applications, ensuring accuracy and reproducibility.
  • Capacità: 1 l (4 x 250 ml)
  • Velocità massima/RCF: 4,200 giri/min/3,234 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotore a cestello oscillante
Capacità 4 x 250 ml
RCF max 3,234 x g
Velocità max 4200 gir/min
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuga 5804/5810
Include Cestello tondo
Modello S-4-72