Descrizione
Use these adapters with Eppendorf pipet tips. Eppendorf™ Adapters for Combitips Advanced™ Pipet Tips are color-coded and autoclavable.
- Available in 25 and 50mL
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 25 mL |
| Autoclavabile | Sì |
| Quantità | 1 Ea. |
| Codice colore | Rosso |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 25 mL Eppendorf Quality Tip |