Learn More
Eppendorf™ Adattatori per puntali per pipette Combitips Advanced™
Codice prodotto. 12644607 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Codice colore:
Grigio chiaro
Rosso
Quantità:
1 Ea.
7 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 7
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Codice colore Quantità Dimensione della confezione
12644607 50 mL Grigio chiaro 7 Pk. pezzi 7
12614607 25 mL Rosso 1 Ea. Pezzo
12624607 50 mL Grigio chiaro 1 Ea. Pezzo
12634607 25 mL Rosso 7 Pk. pezzi 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12644607 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030089740
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Adattatori per l'uso con puntali per pipette Eppendorf. Gli adattatori Eppendorf™ per puntali per pipette Combitips Advanced™ sono codificati mediante colore e autoclavabili.
Use these adapters with Eppendorf pipet tips. Eppendorf™ Adapters for Combitips Advanced™ Pipet Tips are color-coded and autoclavable.
  • Available in 25 and 50mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 50 mL
Autoclavabile Sì
Quantità 7 Pk.
Codice colore Grigio chiaro
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50 mL Biopur Quality Tip