Learn More
Eppendorf™ Adapters for Rotors- 5430/5430 R centrifuge
For use with rotor F-35-6-30
107.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15188354
|
Eppendorf™
5427746005 |
Small bore hole of 6 x 5mL rotor of Eppendorf Centrifuge 5430/5430 R |
107.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15178354
|
Eppendorf™
5427747001 |
Large bore hole of 6 x 5mL rotor of Eppendorf Centrifuge 5430/5430 R |
107.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- For 1 Eppendorf Tube 5.0mL
- Available rotor bore sizes: large and small
Specifica
Adapter |