Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipette Combitips Advanced™ - Puntali Biopur™ standard
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Descrizione
Puntali per pipette conformi agli elevati requisiti dei laboratori moderni. Puntali per pipette Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ per operazioni sicure con materiali radioattivi, aggressivi o tossici. Pistone a tenuta ermetica per prevenire le contaminazioni da aerosol.
Combitips advanced are the ideal components for all Multipettes™. The new individual color coding facilitates quick identification of the desired tip.
- Slip agent free
- Color-coded tip size recognition
- Funnel geometry from cylinder to rim, prevents damage to gloves and ensures comfortable handling
- Function according to the positive displacement principle
- Elongated design for complete emptying of all common tubes
- Optimized graduations for visibility of liquid volume
- Automatic Combitip recognition and volume calculation
- 3D design on the upper rim for easy recognition
- Maximum range offered by nine volume sizes (0.1 to 50 mL)
- Dust free storage
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 0.5 ml |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Colorless |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Dichiarazioni di pulizia | Biopur™ (Sterile) |
| Formato | Individually Wrapped |
| Stile punta | Allungato, a spostamento positivo, Positive Displacement |
| Imballaggio | 100 Pk., Individually Blister-wrapped |
| Product Type | Pipette Tips |
| Codice colore | Violetto |
| Vedi altri risultati |