Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipette Combitips Advanced™ - Puntali Biopur™ standard
Codice prodotto. 12674597 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Codice colore:
Arancione
Azzurro
Bianco
Blu
Giallo
Grigio chiaro
Rosso
Verde
Violetto
Dimensione della confezione:
pezzi 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Codice colore Dimensione della confezione
12674597 5 ml Blu pezzi 100
12614597 0.1 ml Bianco pezzi 100
12634597 0.2 ml Azzurro pezzi 100
12654597 0.5 ml Violetto pezzi 100
12644597 1 ml Giallo pezzi 100
12664597 2.5 ml Verde pezzi 100
12684597 10 ml Arancione pezzi 100
12694597 25 ml Rosso pezzi 100
12604607 50 ml Grigio chiaro pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12674597 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030089669
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Puntali per pipette conformi ai requisiti elevati dei laboratori moderni. Puntali per pipette Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ per operazioni sicure con materiali radioattivi, aggressivi o tossici. Pistone a tenuta ermetica per prevenire le contaminazioni da aerosol.
Puntali per pipette conformi agli elevati requisiti dei laboratori moderni. Puntali per pipette Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ per operazioni sicure con materiali radioattivi, aggressivi o tossici. Pistone a tenuta ermetica per prevenire le contaminazioni da aerosol.
Combitips advanced are the ideal components for all Multipettes™. The new individual color coding facilitates quick identification of the desired tip.
  • Slip agent free
  • Color-coded tip size recognition
  • Funnel geometry from cylinder to rim, prevents damage to gloves and ensures comfortable handling
  • Function according to the positive displacement principle
  • Elongated design for complete emptying of all common tubes
  • Optimized graduations for visibility of liquid volume
  • Automatic Combitip recognition and volume calculation
  • 3D design on the upper rim for easy recognition
  • Maximum range offered by nine volume sizes (0.1 to 50 mL)
  • Dust free storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 5 ml
Sterilità Sterile
Colore Colorless
Autoclavabile Not Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia Biopur™ (Sterile)
Formato Individually Wrapped
Stile punta Allungato, a spostamento positivo, Positive Displacement
Imballaggio 100 Pk., Individually Blister-wrapped
Product Type Pipette Tips
Codice colore Blu
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf Multipette
Graduato Sì
Product Line CombiTips Advanced
Materiale Polipropilene
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready