Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipettatore standard Combitips Advanced™
I puntali consentono una comoda manipolazione, proteggendo al contempo i guanti. I puntali per pipette Eppendorf Combitips Advanced™ Standard sono ottimizzati per rispondere agli stringenti requisiti dei laboratori moderni e vengono proposti in tre diversi gradi di purezza in grado di soddisfare qualsiasi applicazione.
Marca: Eppendorf™ 0030089456
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- I puntali Combitips Advanced rappresentano il complemento ideale per tutti i dispositivi Eppendorf Multipette
- I 9 formati di volume (0.1 ml – 50 ml) offrono una gamma completa di volumi di erogazione con incrementi minimi di 100 nanolitri, a seconda del puntale Combitip utilizzato
- I puntali Combitip lunghi con volumi di 2.5 ml, 5.0 ml e 10 ml consentono di raggiungere il fondo della maggior parte dei recipienti di laboratorio
- La codifica a colori facilita la rapida identificazione dei Combitip desiderati
Specifica
5 ml | |
Sì | |
Eppendorf™ Multipette™ |
Non-sterile | |
Per tutte le Multipette™ | |
Allungato, a spostamento positivo, Positive Displacement |