Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipettatore standard Combitips Advanced™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12654587 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Codice colore:
Arancione
Bianco
Blu
Giallo
Grigio chiaro
Light Blue
Rosso
Verde
Violetto
Dimensione della confezione:
pezzi 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Codice colore Dimensione della confezione
12654587 1 ml Giallo pezzi 100
12644587 0.1 ml Bianco pezzi 100
12684587 0.2 ml Light Blue pezzi 100
12674587 0.5 ml Violetto pezzi 100
12664587 2.5 ml Verde pezzi 100
12694587 5 ml Blu pezzi 100
12657636 10 ml Arancione pezzi 100
12604597 25 ml Rosso pezzi 100
12624597 50 ml Grigio chiaro pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12654587 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030089430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    112.00€ / pezzi 100
    Risparmia 9.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I puntali consentono una comoda manipolazione, proteggendo al contempo i guanti. I puntali per pipette Eppendorf Combitips Advanced™ Standard sono ottimizzati per rispondere agli stringenti requisiti dei laboratori moderni e vengono proposti in tre diversi gradi di purezza in grado di soddisfare qualsiasi applicazione.
Use these tips for comfortable handling while preventing damage to gloves. Eppendorf Combitips advanced™ Standard Pipetter Tips are optimized to meet the increased requirements of a modern laboratory, and offered in three different purity grades to support any application.
  • I puntali Combitips Advanced rappresentano il complemento ideale per tutti i dispositivi Eppendorf Multipette
  • I 9 formati di volume (0.1 ml – 50 ml) offrono una gamma completa di volumi di erogazione con incrementi minimi di 100 nanolitri, a seconda del puntale Combitip utilizzato
  • I puntali Combitip lunghi con volumi di 2.5 ml, 5.0 ml e 10 ml consentono di raggiungere il fondo della maggior parte dei recipienti di laboratorio
  • La codifica a colori facilita la rapida identificazione dei Combitip desiderati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1 ml
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Colorless
Autoclavabile Not Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia Eppendorf Quality (Non-sterile)
Formato Bulk, Bagged
Stile punta Allungato, a spostamento positivo, A spostamento positivo
Imballaggio 100 Pk. (4 Bags x 25 Pk.)
Product Type Pipette Tips
Codice colore Giallo
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Positive Displacement System
Graduato Sì
Product Line CombiTips Advanced
Materiale Polipropilene
Fit for Purpose Certified Quality