Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Puntali per pipette filtranti SealMax
I puntali con tecnologia di blocco dei liquidi offrono una protezione ulteriore rispetto al pipettaggio in eccesso
dietro preventivo
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Sterilità | Sì |
Formato | Rack |
Materiale | Polietilene |
Descrizione
- Puntali sterili in polietilene
- Gli strati di filtrazione bianco e viola nel puntale trattengono gli aerosol e le biomolecole
- Lo strato di filtrazione viola blocca i liquidi, lega gli aerosol e non consente la penetrazione dei liquidi
- Lo strato idrofobico bianco respinge le gocce, schizzi e lega gli aerosol
- Privo di additivi di inibizione della PCR
- Offrono protezione della pipetta e del campione da contaminazione
- Le scatole dei puntali con codifica a colori facilitano l'abbinamento con le pipette
Procedure PCR e microbiologiche
Order Info
10 rack x 96 puntali
Specifica
Filtered | |
Sì | |
Rack | |
Polietilene |