Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Bulk - Pipette Tips
Codice prodotto. 15660021 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 to 5 mL
Codice colore:
Violetto
Lunghezza (sistema metrico):
175 mm
Imballaggio:
300 Tips (3 Bags x 100 Tips)
Dimensione della confezione:
pezzi 300
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Codice colore Lunghezza (sistema metrico) Imballaggio Dimensione della confezione
15660021 0.2 to 5 mL Violetto 175 mm 300 Tips (3 Bags x 100 Tips) pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15660021 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030000650
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Eppendorf epT.I.P.S.™ Bulk packs offers a practical, high-volume solution with 'Eppendorf Quality' pipette tips, ensuring precise and reliable measurements for various lab applications, packaged economically for high-throughput settings.
The original, high-quality eppendorf pipette tips
  • Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
  • Available in sizes from 10 μL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
  • epT.I.P.S. Standard 200 μL, 300 μL and 1,000 μL tips are also available color-coded yellow and blue
  • epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
  • ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.2 to 5 mL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Colorless
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 6.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 175 mm
Certificazione/Conformità EN ISO 8655
Dichiarazioni di pulizia Eppendorf Quality (Non-sterile)
Da utilizzare con (applicazione) Pipetting liquids
Formato BUlk
Stile punta Extended Length, Finely Tapered
Imballaggio 300 Tips (3 Bags x 100 Tips)
Quantità 300 Tips (3 Bags x 100)
Product Type Pipette Tips
Codice colore Violetto
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Air-Cushion System
Graduato Yes
Product Line epT.I.P.S.
Materiale Polipropilene