Descrizione
- Requires Eppendorf heat sealer (Cat. No. E5390 000 016)
- Transparent heat sealing film allows sample monitoring in the plates
- Aluminum coated, heat-sealing foils are available in peel-off or pierceable versions
- Foil stripper tool removes heat-sealed film and foils completely
- Certified free of DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Materiale | Alluminio, polipropilene |
| Autoclavabile | Sì |
| N. per confezione | 100 Pk. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foglio sigillante a caldo per PCR per sigillare piastre, particolarmente consigliato per volumi a bassa reazione, migliore protezione contro l'evaporazione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistemi automatizzati |
| Product Type | Foglio per PCR |
| Certificazione di RNasi/DNasi assenti | Sì |
| Temperature Range (Metric) | Da -80° a 100 °C |