Description
- Hermetic sealing of multiwell plates
- Eliminates evaporation in PCR, reducing cross contamination
- Seals 96- and 384-well plates
- Integrated thermostat prevents overheating
- Improved mechanics for even easier sealing
- PCR Plate Adapter included
garanti
One year
Tekniske data
Tekniske data
| Wattage | 320 W |
| For Use With (Equipment) | HeatSealer S100 |
| Sealing Temperature Range | 170°C |
| Product Type | PCR Plate Adapter |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?