Learn More
Eppendorf™ PCR Cap Strips, Flat
Codice prodotto. 10742097 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 120
Dimensione della confezione:
pezzi 120
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10742097 Confezione da 120 pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10742097 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030124847
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.95€
    85.10€ / pezzi 120
    Risparmia 9.85€
    10% Sconto
In stock
All the benefits of white reflective wells in a PCR-tube format
  • Strips with eight microcaps for 0.1 and 0.2 mL wells
  • Easy and rapid sealing of Eppendorf twin.tec PCR Plates, PCR strips and other standard multiwell plates
  • Flat Cap Strips are suitable for real-time PCR
  • Autoclavable (121 °C, 20 min)
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Esenti da DNA umano, DNasi, RNasi, inibitori della PCR
Quantità Confezione da 120
Materiale chiusura Polipropilene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Strip di provette da 0.1 e 0.2 ml, piastre per PCR e altre piastre multipozzetto standard con tenuta facile ed efficace
Sterilità Non-sterile
Materiale Polipropilene
Tipo di chiusura Piatto
Autoclavabile Sì
Formato 10 x strip da 12
Product Type Strip di 8 tappi piatti