Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430 - Microcentrifuge
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10318192 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
30 x 2 ml
Tipo di unità di controllo:
Tastierino
Include:
Without Rotor
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Tipo di unità di controllo Include Tensione unitSize
10318192 30 x 2 ml Tastierino Without Rotor 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10318192 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5427000011
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
The unique cross-over Eppendorf Centrifuge 5430 combines the small footprint of a microcentrifuge with the versatility of a multipurpose centrifuge. Extremely compact, it can accommodate rotors for microplates and 15/50 mL conical tubes as well as Eppendorf tubes and PCR strips.
Centrifuga microprovette, provette per criogenia e PCR come una microcentrifuga. Gestisce micropiastre e provette coniche come una centrifuga più grande. Otto opzioni di rotore per un'apparecchiatura versatile da utilizzare in laboratorio o in celle frigorifere. Ventilato.
  • Capacità: 300 ml (6 × 50 ml), 60 ml (30 × 2.0 ml), o 2 × micropiastre
  • Velocità max./RCF: 17,500 giri/min/30,130×G
  • Operazioni mediante menu con display LCD grande retroilluminato
  • Controllo della velocità variabile da 100 a 17,500 giri/min con incrementi di 100 giri/min
  • Timer: da 30 sec. a 99 ore 59 min. con opzione di mantenimento per funzionamento continuo
  • Memoria per 50 programmi con 5 tasti di accesso rapido ai programmi principali
  • Lingue selezionabili mediante menu (inglese, francese, spagnolo o tedesco)
  • “Funzioni At-Spin”, allarme di fine operazione regolabile, CENTRIFUGA BREVE regolabile, blocco dei parametri di velocità
  • Ingombro ridotto
Funzioni di sicurezza
  • Riconoscimento automatico dei rotori con limitazione della velocità
  • Rilevamento di squilibri del carico
  • Chiusura del coperchio a sfioramento
  • Funzione frenata morbida per proteggere i campioni più delicati
Order Info
Dimensioni: 16.8 L x 13.2 P x 10 pollici A (42 x 33 x 25 cm); Peso netto: 63.8 libbre (29 kg). La maggior parte dei modelli viene fornita con un rotore; altri rotori sono disponibili separatamente. I modelli refrigerati sono disponibili separatamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 30 x 2 ml
Velocità max 17,500 gir/min
RCF max 30,130 x g
Display Large, Brightly Lit LCD
Altezza (sistema imperiale) esterno 9.8 in
Altezza (sistema metrico) esterno 25 cm
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 16.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 42 cm
Temporizzatore 30 sec. to 99:59 hr., Continuous Run Function
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 11.2 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 33 cm
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Include Without Rotor
Specifiche di sicurezza Riconoscimento automatico dei rotori con limitazione della velocità; rilevatore di squilibri del carico; chiusura del coperchio a sfioramento; funzione frenata morbida per proteggere i campioni più delicati
Ventilato Sì
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Dimensioni esterne (L x P x A) 34 x 42 x 25 cm (11.2 x 16.3 x 9.8 in.)
Tipo di unità di controllo Tastierino
Wattage 475 W
Intervallo forza massima Da 30,000 a 39,999 x g
Intervallo di velocità massima Da 17,000 a 17,999 gir/min
Rotore incluso No
Refrigerato No
Profilo (accelerazione/frenata) Velocità variabile da 100 a 17,500 gir/min con incrementi di 100 gir/min
Run Time Da 30 sec. a 99 ore 59 min. con HOLD
Standard EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 47 CFR FCC part 15, EN 50581, UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 (refer to manual for more details)
Dimensioni (A P Diam.) 10 x 13.2 x 16.8 in. (25 x 33 x 42 cm)
Net Weight 63.8 lb. (29 kg)
Program Storage 50 programmi memorizzabili con 5 tasti di accesso rapido ai programmi principali
Product Line Eppendorf 5430
Tensione 230 V
Rotore Not Included